SE120006
Total Aflatoxin ELISA Kit
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
ELISA: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0-4 ng/mL
standard curve range: 0.2-4 ng/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable