Principaux documents
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
5 MG
344,00 $
344,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
344,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H40N10O6
Poids moléculaire :
600.67
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
344,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥62%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable