SCJ4600039
CF™ 633 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
Fluorescent dye, Succinimidyl ester
447,00 $
About This Item
447,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~821 g/mol (free acid)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
100000 at 630 nm
Rapport des absorbances
A280/630 nm 0.48
Fluorescence
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable