C6366
EX-CELL® CHO Cloning Medium
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
140,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
About This Item
140,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
EX-CELL®
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
Contenu apparenté
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.