SAE0099
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine ready made solution
≥98% (HPLC), 1 mg/ml in 0.02 M HCl
Synonyme(s) :
5′-Deoxy-S-adenosyl-L-homocysteine, AdoHcy, S-(5′-Deoxyadenosine-5′)-L-homocysteine, SAH
381,00 $
About This Item
381,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Concentration
1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
- Multiwell plate assay for protein methyltransferase SET7/9 activity
- Fluorescence polarization (FP) assay
- HPLC assay coupled to fluorometric detection
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable