SAB5702356
Anti-NADPH oxidase 4 (NOX4) Antibody, clone 6Q3U8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
KOX, KOX-1, RENOX
533,00 $
About This Item
533,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6Q3U8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
67 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.37 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LHNKFWQENRPDYVNIQLYLSQTDGIQKIIGEKYHALNSRLFIGRPRWKLLFDEIAKYNRGKTVGVFCCGPNSLSKTLHKLSNQNNSYGTRFEYNKESFS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOX4(50507)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1