Documents
AB3242
Sigma-Aldrich
Anti-PGC-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, Ligand effect modulator 6, PGC-1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
PGC-1 is a transcription factor that determines whether preadipocytes will differentiate into brown or white fat cells. It interacts with PPARgamma to promote the expression of a cassette of genes which define the brown adipocyte phenotype.
Spécificité
Immunogen peptide blocking prior to Western blotting completely abolished target band detection by this rabbit polyclonal antibody.
Immunogène
Synthetic peptide from amino acids 777-797 (C-terminus) of mouse PGC-1.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
&
Analyse ELISA :
α Longev. Healthspan. 2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007). J. Orthop. Res. 25(11):1534-1540).
Analyse par immunohistochimie : α
α Cell Rep. 14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011).
α J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015). Front. Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015). Front Physiol. 6:51; Lombardi, A., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014). FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 306(3):C241-249).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
µ Immunogen peptide blocking completely blocked target band detection.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 100 kDa. 91.03/89.64/91.71/77.14 kDa (human isoform 1/B4/B5/L-PGG-1alpha), 90.59 kDa (mouse isoform 1; PGC-1a1), 90.62 kDa (rat) calculated.
Forme physique
Produit purifié par affinité
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 20 mM PBS and 0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
º Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jong-Kook Lee et al.
Scientific reports, 5, 16364-16364 (2015-11-07)
Obesity is often associated with irregular dietary habits and reduced physical activity. Regular exercise induces a metabolic response that includes increased expression of various cytokines, signaling proteins and hormones, and reduced adipocyte size. In this study, mice performed a swimming
High fat diet induced developmental defects in the mouse: oocyte meiotic aneuploidy and fetal growth retardation/brain defects.
Luzzo, KM; Wang, Q; Purcell, SH; Chi, M; Jimenez, PT; Grindler, N; Schedl, T; Moley, KH
Testing null
Exercise training improves plantar flexor muscle function in mdx mice.
Baltgalvis, KA; Call, JA; Cochrane, GD; Laker, RC; Yan, Z; Lowe, DA
Med Sci Sports Exerc. null
Divergent skeletal muscle respiratory capacities in rats artificially selected for high and low running ability: a role for Nor1?
Stephenson, EJ; Stepto, NK; Koch, LG; Britton, SL; Hawley, JA
Journal of Applied Physiology (1985)
Role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1?) in denervation-induced atrophy in aged muscle: facts and hypotheses.
Gouspillou, G; Picard, M; Godin, R; Burelle, Y; Hepple, RT
Longevity & healthspan null