SAB5702353
Anti-SMMHC/MYH11 Antibody, clone 0O4O4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AAT4, FAA4, SMHC, SMMHC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0O4O4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
250 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:8100
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DSTATQQELRAKREQEVTVLKKALDEETRSHEAQVQEMRQKHAQAVEELTEQLEQFKRAKANLDKNKQTLEKENADLAGELRVLGQAKQEVEHKKKKLEAQVQELQSKCSDGERARAELNDKVHKLQNEVESVTGMLNEAEGKAIKLAKDVASL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH11(4629)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3