Principaux documents
SAB5701571
Sigma-Aldrich
Anti- Cytochrome C antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
0.41 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYCS(54205)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a small heme protein that functions as a central component of the electron transport chain in mitochondria. The encoded protein associates with the inner membrane of the mitochondrion where it accepts electrons from cytochrome b and transfers them to the cytochrome oxidase complex. This protein is also involved in initiation of apoptosis. Mutations in this gene are associated with autosomal dominant nonsyndromic thrombocytopenia. Numerous processed pseudogenes of this gene are found throughout the human genome.[provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human Cytochrome C
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable