Principaux documents
SAB5700655
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1/Porin antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
PORIN, VDAC-1, VDAC1, VDAC1 / Porin
100 μL
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
583,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
30
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.39 mg/ml
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VDAC1(7416)
Description générale
This gene encodes a voltage-dependent anion channel protein that is a major component of the outer mitochondrial membrane. The encoded protein facilitates the exchange of metabolites and ions across the outer mitochondrial membrane and may regulate mitochondrial functions. This protein also forms channels in the plasma membrane and may be involved in transmembrane electron transport. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 2 3, 6, 9, 12, X and Y.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 / Porin (NP_003365.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable