Principaux documents
SAB5700587
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
IGF1R, INSR
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
154
155
156
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.42mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation ((pTyr1189/pTyr1190),(pTyr1165/pTyr1166))
Informations sur le gène
human ... IGF1R(3480)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1189/Y1190 of human INSR and Y1165/Y1166 of human IGF1R.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable