S7696
Anti-Sec23 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Sec23-related protein A, Anti-Sec23A, Anti-protein transport protein Sec23A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 and rat ROS cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23a(20334)
rat ... Sec23a(58817)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable