SAB56000303
Anti-CD28 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM404, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM404, monoclonal
Espèces réactives
human
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD28(940)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable