SAB5500174
Anti-S6 Ribosomal Protein (phospho S240/244) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP45, affinity isolated antibody
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP45, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken, mouse, bovine, frog, pig, dog, rat, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Informations sur le gène
human ... RPS6(6194)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable