M8770
Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Mouse Igg1, Heavy Chain Specific Secondary Antibody, Heavy Chain Specific Secondary Antibody - Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
659,00 $
About This Item
659,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable