SAB4700764
Monoclonal Anti-HSV2 gG antibody produced in mouse
clone T303, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T303, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
herpes simplex virus 2
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable