SAB4700763
Monoclonal Anti-PAG / Cbp antibody produced in mouse
clone PAG-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cbp
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAG-C1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human, bovine
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAG1(55824)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable