SAB4501927
Anti-MT-ND1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NADH dehydrogenase subunit 1, NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 1
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MT-ND1(4535)
Description générale
MT-ND1 (mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 1mt-Nd1) codes for NADH dehydrogenase-1.
Immunogène
Immunogen Range: 176-225
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable