SAB4500729
Anti-EIF2 α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
EIF-2α, EIF-2A, EIF2S1, Eukaryotic translation initiation factor 2 α subunit, eIF-2-α
698,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
About This Item
698,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2S1(1965)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 21-70
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable