The dilution range for western blotting is 1:500-1:1000. This information is published in the PROPERTIES section of the product detail page under 'Technique(s)'.
SAB4500011
Anti-HDAC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
HD6, HDA6, Histone deacetylase 6, JM21
685,00 $
About This Item
685,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 131 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC6(10013)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 7-56
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
what is the dilution for western blot?