H9536
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (DM-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HDAC4
773,00 $
About This Item
773,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~140 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract of HeLa nuclei
indirect immunofluorescence: 1:250 using HEK 293T cells expressing recombinant mouse HDAC4
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat brain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- Western Blotting
- Immnofluorescence
- Immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable