SAB4301474
Anti-phospho-STAT5A/B (pSer725/730) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
STA5B, STAT5, Signal transducer and activator of transcription 5B, transcription factor STAT5B
444,00 $
About This Item
444,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001275647.1/NP_036580.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer725/pSer730)
Informations sur le gène
human ... STAT5A(6776) , STAT5B(6777)
mouse ... STAT5A(20850) , STAT5B(20851)
rat ... STAT5A(24918) , STAT5B(25126)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable