SAB4300541
Anti-HSP90AB1 (Ab-254) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-D6S182 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ26984 antibody produced in rabbit, Anti-HSP90-BETA antibody produced in rabbit, Anti-HSP90B antibody produced in rabbit, Anti-heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1 antibody produced in rabbit
600,00 $
About This Item
600,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~92 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(V-G-S-D-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AB1(3326)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable