SAB4300525
Anti-GAP43 (Ab-41) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-B-50 antibody produced in rabbit, Anti-PP46 antibody produced in rabbit, Anti-growth associated protein 43 antibody produced in rabbit
599,00 $
About This Item
599,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~43 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(Q-A-S-F-R)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAP43(2596)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable