SAB4200859
Anti-Staphylococcus Enterotoxin B antibody, Mouse monoclonal
clone SEB4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Enterotoxin type B, SEB
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Clone
SEB4
Forme
liquid
Espèces réactives
Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B))
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.12-0.25 μg/mL using 1 μg/ml staphylococcal enterotoxin B for coating.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using staphylococcal enterotoxin B.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable