S7656
Anti-Staphylococcal Enterotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Ent A
385,00 $
About This Item
385,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
Staphylococcus aureus
Technique(s)
dot blot: 1:20,000 using using purified Staphyloccal Enterotoxin A immobilized on nitrocellulose membranes (protein concentation: 50 ng/dot).
indirect ELISA: 1:20,000 using using Staphylococcal enterotoxin A
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1