SAB4200838
Anti-Rubicon antibody, Mouse monoclonal
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Beclin-1 associated RUN domain containing protein, KIAA0226, RUBCN, Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein, SCAR15
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RB-145, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUBCN(9711)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable