SAB4200748
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in mouse
clone MB-11, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Human immunoglobulin M
618,00 $
About This Item
618,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MB-11, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Concentration
~2.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL Human IgM for coating
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable