PP50
IgM, de souris
Mouse IgM Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Source : Sérum de souris normal.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Inflammation et immunologie
Peut servir d'antigène/ligand dans des réactions immunochimiques, ou de contrôle lors d'essais, et peut être utilisé en conjugaison ou avec d'autres méthodes immunologiques nécessitant des immunoglobulines de grande pureté.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Lors d'un essai d'IEP, un seul arc de précipitine a été observé contre des sérums totaux anti-souris et des IgM anti-souris (spécifiques des chaînes μ). Aucune réaction n'a été observée contre des IgG anti-souris (Fc). Une légère réactivité croisée peut survenir avec les chaînes d'IgG anti-souris (H+L).
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution (stérilisée par filtration), dans du chlorure de Tris 0,1 M et du NaCl 0,5 M à pH 8,0, avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre +2 et +8 °C avant ouverture. Avant ouverture, le produit est stable entre +2 et +8 °C sous forme liquide non diluée pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. Pour un stockage prolongé, mélanger avec un volume égal de glycérol (de qualité ACS ou supérieure), diviser le tout en aliquotes et congeler à une température inférieure ou égale à -20 °C pendant 6 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Cardiac dysfunction induced by experimental myocardial infarction impairs the host defense response to bacterial infection in mice because of reduced phagocytosis of Kupffer cells.
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery null
Infection and immunity, 79(7), 2670-2680 (2011-05-04)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection is a grave concern in burn-injured patients. We investigated the efficacy of interleukin-18 (IL-18) treatment in postburn MRSA infection. Alternate-day injections of IL-18 into burn-injured C57BL/6 mice significantly increased their survival after MRSA infection and
Bioscience reports, 31(2), 87-98 (2010-05-11)
HF (heart failure) after MI (myocardial infarction) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Recent studies have shown that hydrogen sulfide (H2S) has cardioprotective effects. Hence, we aimed to elucidate the potential effects of H2S on HF after
Cancer immunology research, 11(4), 530-545 (2023-03-09)
One billion people worldwide get flu every year, including patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the impact of acute influenza A virus (IAV) infection on the composition of the tumor microenvironment (TME) and the clinical outcome of patients
Virology, 424(2), 106-114 (2012-01-13)
Human cytomegalovirus transient lytic DNA replication relies on the cis-acting element oriLyt, six viral-encoded core proteins, the proposed DNA replication initiator protein UL84, IE2, IRS1 and the gene products from the UL112/113 loci. In an effort to elucidate cellular and