SAB4200731
Anti-Pan-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone CH-19, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Pan Cadherin
689,00 $
About This Item
689,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CH-19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~135 kDa
Espèces réactives
guinea pig, canine, frog, bovine, human, cat, monkey, rabbit, mouse, ferret, snake, hamster, chicken, Psammomys (sand rat), rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable