Principaux documents
MABT129
Sigma-Aldrich
Anti-VE-Cadherin Antibody (CD144), clone BV9
clone BV9, from mouse
Synonyme(s) :
Cadherin-5, 7B4 antigen, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin, CD144
100 μL
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1286
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1286
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BV9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH5(1003)
Description générale
Also known as CD144, human Vascular Endothelial (VE)-cadherin is a calcium-dependent adhesion molecule strictly located at cell to cell junctions. La VE-cadhérine est présente dans tous les types d'endothéliums (veines, artères, capillaires et grands vaisseaux). Les cadhérines sont des protéines d'adhérence cellulaire dépendantes du calcium. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. Cadherins are reported to play an important role in angiogeneis and in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. It associates with alpha catenin forming a link to the cytoskeleton.
Spécificité
This antibody recognizes the extracellular domain of VE-Cadherin.
Immunogène
Recombinant protein corresponding to the extracellular domain of human VE-Cadherin.
Épitope : domaine extracellulaire.
Application
&
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Test de dosage d'activité : A representative lot from an independent laboratory increased endothelial permeability, inhibited the organization of vasclular-like structures, and prevented the protective effect of VEGF against apoptosis in endothelial cells.
Qualité
µ
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 88 kDa
Forme physique
κ
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cécile Otten et al.
EMBO molecular medicine, 10(10) (2018-09-06)
Cerebral cavernous malformations (CCMs) are vascular lesions in the central nervous system causing strokes and seizures which currently can only be treated through neurosurgery. The disease arises through changes in the regulatory networks of endothelial cells that must be comprehensively
Justyna Lisowska et al.
Journal of cell science, 131(15) (2018-07-22)
Endothelial integrity relies on a mechanical crosstalk between intercellular and cell-matrix interactions. This crosstalk is compromised in hemorrhagic vascular lesions of patients carrying loss-of-function mutations in cerebral cavernous malformation (CCM) genes. RhoA/ROCK-dependent cytoskeletal remodeling is central to the disease, as
Matthew J Stebbins et al.
Biotechnology journal, 13(2) (2017-09-30)
The blood-brain barrier (BBB) is critical to central nervous system (CNS) health. Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are often used as in vitro BBB models for studying BBB dysfunction and therapeutic screening applications. Human pluripotent stem cells (hPSCs) can be
Ilse S Pienaar et al.
Neurobiology of disease, 74, 392-405 (2014-12-24)
Deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN) has become an accepted treatment for motor symptoms in a subset of Parkinson's disease (PD) patients. The mechanisms why DBS is effective are incompletely understood, but previous studies show that DBS