C5992
Anti-Cytokeratin, pan antibody, Mouse monoclonal
clone PCK-26, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-pan-Cytokeratin, Anti-Cytokeratin, Anti-Cytokeratin - Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan antibody produced in mouse
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PCK-26, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using human placenta or skin
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678) , KRT1(16678) , KRT1(16678) , Krt1(16678) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- Immunocytochemistry
- dot blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable