SAB4200673
Monoclonal Anti-α-Amylase 1A antibody produced in mouse
clone AMY-7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
AMY1, AMY1A, alpha 1A (salivary), amylase
871,00 $
About This Item
871,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AMY-7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~58 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using rat pancreas tissue extracts.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AMY1A(276)
mouse ... Amy1(11722)
rat ... Amy1a(24203)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable