Principaux documents
05-719
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phosphatidylsérine, clone 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Phosphatidylsérine, Anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, Détection de la phosphatidylsérine
200 μG
761,00 $
761,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
761,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
761,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer)
Informations sur le gène
human ... PTDSS1(9791)
Description générale
Importance :
L'anti-Phosphatidylsérine peut être utilisé pour détecter la translocation du phospholipide membranaire phosphatidylsérine (PS) depuis le feuillet interne vers le feuillet externe de la membrane cellulaire ; il constitue une alternative à l'annexine V pour la quantification de l'apoptose.
La phosphatidylsérine (PS) est un phospholipide (1,2-diacyl-sn-glycérol-(3)-L-phosphosérine) présent dans la membrane de toutes les plantes et de tous les animaux. C'est dans le cerveau que la PS est la plus concentrée, puisqu'elle représente environ 10 % de la teneur en lipides des neurones. On pense que la PS neuronale joue un rôle dans le maintien de l'intégrité des cellules nerveuses, dans l'amélioration de l'efficacité des signaux des neurotransmetteurs et dans l'amélioration de la transmission des signaux des cellules nerveuses. L'une des principales caractéristiques de l'apoptose est l'exposition de la PS sur la membrane cellulaire externe. La PS se trouve généralement sur la face interne de la membrane plasmique, mais au cours des premiers stades de l'apoptose, la PS est transloquée vers la membrane externe. L'annexine V marquée au FITC peut se lier à la PS exposée, ce qui constitue la base de la plupart des tests de l'apoptose basés sur l'annexine V.
Spécificité
Reconnaît la phosphatidylsérine (PS) dans les membranes cellulaires.
Immunogène
Liposomes contenant 70 % de phosphatidylsérine et 30 % de phosphatidylglycérol
Application
Cytométrie en flux : une concentration de 0,2 à 2 μg/ml d'un lot précédent a permis de détecter la phosphatidylsérine à la surface de cellules Jurkat traitées avec des vésicules de Ligand de Fas (réf. 01-210).
Immunohistochimie : Un laboratoire indépendant a signalé que cet anticorps a permis de détecter la phosphatidylsérine dans des coupes de paraffine d'artère carotide de rat fixées avec de l'éthanol/acétone (Mandinov, L., 2003).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-phosphatidylsérine, clone 1H6, est un anticorps dirigé contre la phosphatidylsérine pour une utilisation en FR et IH.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Évalué en routine par cytométrie en flux sur des cellules Jurkat traitées avec des vésicules de Ligand de Fas (réf. 01-210).
Description de la cible
Néant
Forme physique
Format : purifié
IgG purifiée fournie dans de la Tris-Glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M, de l'azoture de sodium à 0,05 % à pH 7,4 avant ajout de glycérol à 30 %. Liquide à -20 °C.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus cérébraux
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jiunn-Min Shieh et al.
International journal of medical sciences, 10(8), 988-994 (2013-06-27)
Previously, we identified a sequence variant (N375S) of c-Met gene, however, its association with lung cancer risk and prognosis remain undefined. We investigated the genotype distribution of the c-Met-N375S sequence variant in 206 lung cancer patients and 207 non-cancer controls
R S Fernandes et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(7), 1546-1552 (2006-07-15)
That there is a correlation between cancer and procoagulant states is well-known. C6 glioma cell line was originally induced in random-bred Wistar-Furth rats and is morphologically similar to glioblastoma multiforme, the most common aggressive glioma resistant to therapeutic interventions. In
Manjarika De et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 10, 9-27 (2018-03-04)
There is a pressing need for a ubiquitously expressed antigen or receptor on the tumor surface for successful mitigation of the deleterious side effects of chemotherapy. Phosphatidylserine (PS), normally constrained to the intracellular surface, is exposed on the external surface
Ibtehaj Naqvi et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(4), 1020-1031 (2018-03-20)
Nucleic acid binding polymers (NABPs) have been extensively used as vehicles for DNA and RNA delivery. More recently, we discovered that a subset of these NABPs can also serve as anti-inflammatory agents by capturing pro-inflammatory extracellular nucleic acids and associated protein
Lazar Mandinov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(11), 6700-6705 (2003-05-20)
The induction of an acute inflammatory response followed by the release of polypeptide cytokines and growth factors from peripheral blood monocytes has been implicated in mediating the response to vascular injury. Because the Cu2+-binding proteins IL-1alpha and fibroblast growth factor
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the concentration of this antibody in mg/mL. Only total quantity as 200 ug is given on the vial.
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 1 mg/mL. This information is published in the product Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. What's the concentration and volume of this antibody?
    1 answer
    1. The concentration, and therefore volume, can vary between lots. As of April 2024, The concentration is 1mg/mL and the volume is 200uL.