SAB4200476
Anti-ALIX antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AIP1, Anti-ALG-2 interacting protein 1, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-PDCD6IP, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~95 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human Jurkat cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable