Documents
AB2301
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-calnexine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Calnexin, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human, horse, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CANX(821)
Description générale
La calnexine est une protéine de liaison du Ca++ qui se trouve dans les trans-membranes du RE et qui se lie à des oligosaccharides à liaison N spécifiques présents dans les protéines nouvellement synthétisées. La calnexine s'associe à la phosphoglycoprotéine de la membrane du RE, le récepteur de séquence signal SSRμ, et a été identifiée comme étant la protéine du RE associée à la chaîne lourde du complexe majeur d'histocompatibilité (MHC) de classe I ainsi qu'au récepteur des lymphocytes T et à l'immunoglobuline membranaire avant l'assemblage de ces complexes multimétriques. Ainsi, la calnexine pourrait représenter un chaperon moléculaire dans la membrane du RE et serait sélective pour les protéines membranaires oligomériques incomplètement repliées et nouvellement transloquées dans le RE.
Spécificité
Cet anticorps reconnait la calnexine au niveau de l'extrémité C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale de la calnexine humaine.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la calnexine des cellules NIH/3T3.
Analyse par immunohistochimie : une dilution du 1/1 000 au 1/2 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la calnexine dans des tissus de cerveau et de prostate humains.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-calnexine est un anticorps dirigé contre la calnexine pour une utilisation en WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter la calnexine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Description de la cible
env. 70 kDa (observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissu cérébral humain
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Caroline M Gorvin et al.
Human molecular genetics, 27(21), 3720-3733 (2018-07-28)
The calcium-sensing receptor (CaSR) is a homodimeric G-protein-coupled receptor that signals via intracellular calcium (Ca2+i) mobilisation and phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK) to regulate extracellular calcium (Ca2+e) homeostasis. The central importance of the CaSR in Ca2+e homeostasis has
Caroline M Gorvin et al.
Science signaling, 11(518) (2018-02-22)
The calcium-sensing receptor (CaSR) is a G protein-coupled receptor (GPCR) that signals through Gq/11 and Gi/o to stimulate cytosolic calcium (Ca2+i) and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling to control extracellular calcium homeostasis. Studies of loss- and gain-of-function CASR mutations, which
Caroline M Gorvin et al.
JCI insight, 2(3), e91103-e91103 (2017-02-15)
Heterozygous germline gain-of-function mutations of G-protein subunit α11 (Gα11), a signaling partner for the calcium-sensing receptor (CaSR), result in autosomal dominant hypocalcemia type 2 (ADH2). ADH2 may cause symptomatic hypocalcemia with low circulating parathyroid hormone (PTH) concentrations. Effective therapies for
Adela S Oliva Chávez et al.
Nature communications, 12(1), 3696-3696 (2021-06-19)
Extracellular vesicles are thought to facilitate pathogen transmission from arthropods to humans and other animals. Here, we reveal that pathogen spreading from arthropods to the mammalian host is multifaceted. Extracellular vesicles from Ixodes scapularis enable tick feeding and promote infection
Sarah A Howles et al.
JCI insight, 2(20) (2017-10-20)
Loss-of-function mutations of GNA11, which encodes G-protein subunit α11 (Gα11), a signaling partner for the calcium-sensing receptor (CaSR), result in familial hypocalciuric hypercalcemia type 2 (FHH2). FHH2 is characterized by hypercalcemia, inappropriately normal or raised parathyroid hormone (PTH) concentrations, and