SAB4200400
Anti-WIPI-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2, Anti-WIPI2
574,00 $
About This Item
574,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~49 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human G-361 and NIH-3T3 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable