SAB4200383
Anti-SMAD6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-MADH6, Anti-MADH7, Anti-SMAD family member 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse 3T3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD6(4091)
mouse ... Smad6(17130)
rat ... Smad6(374096)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable