SAB4200274
Anti-EIF2C2/Ago2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-I2C2, Argonaute-2, Anti-PAZ Piwi domain protein, Anti-Slicer protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~97 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human EIF2C2/Ago2
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2C2(27161)
mouse ... Eif2c2(239528)
rat ... Eif2c2(59117)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable