SAB4200249
Anti-PTPN2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PTN2, Anti-PTPT, Anti-TC-PTP, Anti-TCELLPTP, Anti-TCPTP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~48 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell extracts, rat kidney extracts (S1 fraction) or mouse kidney extracts (S1 fraction).
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN2(5771)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable