Documents
MABS1753
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TC PTPase (PTPN2), clone 9E9.1
clone 9E9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2, EC: 3.1.3.48, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TCPTP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN2(5771)
Catégories apparentées
Description générale
La protéine-tyrosine phosphatase non-récepteur de type 2 (« protein-tyrosine phosphatase non-receptor type 2" ; UniProt : P17706 ; EC : 3.1.3.48 ; aussi dénommée "T-cell protein-tyrosine phosphatase", protéine-tyrosine phosphatase de lymphocyte T, TCPTP) est codée par le gène PTPN2 (aussi appelé PTPT) (identifiant du gène : 5771) chez l'homme. La TCPTP est une phosphatase spécifique de la tyrosine du type non-récepteur, qui déphosphoryle diverses protéine-tyrosine kinases du type récepteur. Il a également été signalé qu'elle déphosphoryle les tyrosine kinases du type non-récepteur, comme JAK 1, 2, 3, les kinases Src, et STAT1, 3, 5, 5B et 6. La TCPTP est exprimée de manière ubiquitaire, et deux isoformes ont été mentionnées. L'isoforme 1 est exprimée dans les lymphocytes T et le placenta ; elle cible le réticulum endoplasmique via sa région hydrophobe C-terminale. L'isoforme 2, essentiellement localisée dans la chromatine, est la principale isoforme : elle est capable de faire la navette entre le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique pour déphosphoryler des récepteurs. Ce faisant, elle régule négativement bon nombre de voies de signalisation et de processus biologiques, notamment l'hématopoïèse, la réponse inflammatoire, la prolifération et la différenciation cellulaires, et l'homéostasie glucidique. Elle joue également un rôle polyvalent important dans le développement du système immunitaire. Dans la signalisation du récepteur des lymphocytes T, elle déphosphoryle FYN et LCK pour réguler la différenciation et l'activation des lymphocytes T. Elle déphosphoryle aussi CSF1R et régule ainsi négativement sa signalisation en aval et la différenciation des macrophages.
Spécificité
Le clone 9E9.1 détecte la protéine-tyrosine phosphatase de lymphocyte T humaine. Il cible un épitope de 79 acides aminés issu de la moitié C-terminale.
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette GST/His correspondant à 79 acides aminés de la moitié C-terminale de la protéine-tyrosine phosphatase de lymphocyte T humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter la TC PTPase (PTPN2) dans des tissus de foie humain, d'amygdale humaine et de cancer du col de l'utérus humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la TC PTPase (PTPN2) dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-TC PTPase (PTPN2), clone 9E9.1 (réf. MABS1753), est un anticorps monoclonal de souris qui permet de détecter la protéine-tyrosine phosphatase de lymphocyte T, et dont l'utilisation a été testée en immunohistochimie (paraffine) et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules K562.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la TC PTPase (PTPN2) dans 10 µg de lysat de cellules K562.
Description de la cible
~48 kDa (poids observé) ; 48,47 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Purification sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Ying Cheng et al.
Nature neuroscience, 21(12), 1689-1703 (2018-11-07)
Genetic analyses have linked microRNA-137 (MIR137) to neuropsychiatric disorders, including schizophrenia and autism spectrum disorder. miR-137 plays important roles in neurogenesis and neuronal maturation, but the impact of miR-137 loss-of-function in vivo remains unclear. Here we show the complete loss