SAB4200226
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PPARGC1A
574,00 $
About This Item
574,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells expressing human PGC-1α
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPARGC1A(10891)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable