SAB4200223
Anti-phospho-TDP-43 [pSer409] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
737,00 $
About This Item
737,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and A431 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer409)
Informations sur le gène
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable