SAB4200182
Anti-Glutathione Reductase antibody, Mouse monoclonal
clone GR6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-GR, Anti-GSR, Anti-Glutathione-disulfide reductase, Anti-NADPH:oxidized glutathione oxidoreductase
640,00 $
About This Item
640,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GR6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSR(2936)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemical
- immunofluorescence studies
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable