SAB4200096
Anti-Coronin 1B antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CORO1B, Anti-Coronin-2
681,00 $
About This Item
681,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~66 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HS68 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using PC12 cell extracts and mouse brain extracts (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CORO1B(57175)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pathways Regulating Bone
Mineral Density in the Proteome
and RNA Interference Era