SAB4200061
Anti-CYLD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Cylindromatosis (turban tumor syndrome), deubiquitinating enzyme CYLD, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD, Anti-Ubiquitin specific peptidase like 2, Anti-Ubiquitin thiolesterase CYLD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using biotin / ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skin sections
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells overexpressing human CYLD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYLD(1540)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable