SAB3700447
Anti-Swine IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Pig IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
swine
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable