AP510
Sheep-Anti-Rabbit IgG secondary Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
382,00 $
About This Item
382,00 $
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Isotype Control Antibodies
Qualité
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA. (1:200 - 1,000 recommended dilution.)
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human IgG, Mouse IgG, Rat IgG whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgG whole molecule, Guinea Pig IgG, Hamster IgG whole molecule, Rabbit IgG, Rabbit IgG (Fc), and Rabbit IgM whole molecule
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable