SAB2900628
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
A2b receptor, ADORA2, ADORA2B, Adenosine A2b receptor, Adenosine a2b, Adenosine receptor A2b
582,00 $
About This Item
582,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADORA2B(136)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable