SAB4500429
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ADORA2B, Adenosine receptor A2b
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADORA2B(136)
Description générale
ADORA2B (adenosine A2b receptor) is a G-protein coupled receptor. It is the most adenosine insensitive adenosine receptor. This gene is located on human chromosome 17p12-p11.2. Anti-ADORA2B Antibody detects endogenous levels of total ADORA2B protein.
Immunogène
Immunogen Range: 231-280
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable